Learn More
Invitrogen™ Celleste™ 2D-Dekonvolutionsmodul, Einzelbenutzerlizenz
Paket von Bildanalyse- und Visualisierungstools für eine Vielzahl biologischer Anwendungen, mit denen Sie Ihre Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können
Marke: Invitrogen™ AMEP4864
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Celleste 5.0 Bildanalyse-Software ist ein Paket von Bildanalyse- und Visualisierungstools, die für eine Reihe biologischer Anwendungen entwickelt wurden, mit denen Sie Ihre Bilder in einem optimierten und anpassbaren Arbeitsablauf in quantitative Daten umwandeln können. Zusammen mit den leistungsstarken Bildaufnahmefunktionen unserer EVOS-Mikroskope ermöglicht die Celleste 5 Software die nahtlose Erfassung, Verarbeitung, Messung, Analyse und gemeinsame Nutzung von Bildern und Daten.
- Optionale Module für 2D- und 3D-Dekonvolution, Visualisierung und Analyse ermöglichen Ihnen die Anpassung der Funktionen an Ihre Anforderungen. Dieses Celleste 5 2D-Modul für blinde/nicht-blinde Dekonvolution hilft, die Bildqualität (S/N) von Zellen oder Gewebeschnitten auf einer Ebene zu verbessern, indem Hintergrundrauschen (Licht ohne Fokus) gelöscht wird.
- Optimierte Arbeitsablaufwerkzeuge, mit denen Bilder einfach visualisiert und bearbeitet werden können
- Leistungsstarke Bildanalysefunktionen für die Segmentierung, Klassifizierung und Quantifizierung einzelner Bilder oder einer Reihe von Bildern
- Optionen für blinde und nicht-blinde Dekonvolution
- Deutlich verbesserte Bildqualität
- Beseitigung von Unschärfe, die wichtige Details verdecken kann
- Die Hilfsmittel zur Erzeugung eindrucksvoller Bilder und zuverlässiger Daten
- Dekonvolution ist ein algorithmusbasierter Prozess, der zur Wiederherstellung eines systematischen Verlusts von Bildkontrast (Unschärfe) verwendet wird, der sich aus der Funktion zur Verteilung von Bildpunkten (PSF) ergibt. Mit den leistungsstarken 2D- und 3D-Wiederherstellungsalgorithmen, die in den Celleste 5-Modulen verfügbar sind, können Sie Ihre Bilder dekonvolvieren, um Kontrast und Qualität zu verbessern oder sie im Z-Bereich über die Zeit und nach Kanälen, zu visualisieren. Analysieren Sie dann das resultierende Bild mit einem erweiterten Toolset.
Spezifikation
Invitrogen™ | |
EVOS | |
1 card | |
Raumtemperatur |