Learn More
Invitrogen™ CellBlox™ Plus Blocking Buffer
Invitrogen CellBlox Plus Blocking Buffer is formulated to block nonspecific binding of NovaFluor labels with cells.
44.90 € - 478.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktlinie eBioscience
Lösungstyp Buffer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17952031
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C001T02F01
25 Tests
44.90 €
25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17912071
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C001T03F01
100 Tests
152.00 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17912061
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C001T06F01
500 Tests
478.00 €
500 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen CellBlox Plus Blocking Buffer is formulated to block nonspecific binding of NovaFluor labels with cells. These nonspecific interactions can result in higher background labeling. CellBlox Plus Blocking Buffer is a non-antibody blocking solution and should be used whenever a NovaFluor dye is used for labeling of any cell type. CellBlox Plus Blocking Buffer has enhanced blocking capabilities compared to our original CellBlox Blocking Buffer (Figure 1).
CellBlox Plus Blocking Buffer is also recommended for use with cyanine-based dyes or cyanine-based tandem dyes to block non-specific interactions with monocytes and macrophages to minimize background labeling (Figure 2).
Features of CellBlox Plus Blocking Buffer include:
• Compatible with all fluorophores and with LIVE/DEAD Fixable dead cell stains
• Can be used with any fluorophore-antibody conjugate as high-performance monocyte and macrophage blocking solution
• Compatible with other blocking reagents, such as Fc Block, blocking proteins, Brilliant Stain Buffer, and Super Bright Complete Staining Buffer
• Not required when labeling antibody-capture beads, such as UltraComp eBeads Plus Compensation Beads
Use of CellBlox Plus Blocking Buffer requires minimal change to most flow cytometry staining protocols. Simply add CellBlox Plus Blocking Buffer to an antibody cocktail mixture prior to labeling cells. Specifically, add 5 μL CellBlox Plus Blocking Buffer for every stained sample to be labeled with the antibody cocktail mixture, with 100 μL as a final staining volume.
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
Flüssigkeit
Buffer
Durchflusszytometer
eBioscience