Learn More
Invitrogen™ Cell Sorting Set-up Beads (for blue lasers)
Bestimmen die Größe, Emissionswellenlänge und Intensität vieler biologischer Proben und können daher zur Kalibrierung eines Durchflusszytometers für die Zellsortierung verwendet werden, einschließlich Laserquelle, Optik und Stromfluss.
Marke: Invitrogen™ C16508
241.87 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zuverlässige Standards für die Einrichtung und Kalibrierung von Durchflusszytometrie-Sortiergeräten.
- Optimiert für die Überprüfung der Zellsortereinstellungen wie Tropfenverzögerung und Effizienz (Zellverlust während der Sortierung).
- Erhältlich für die Verwendung mit UV-, Blau-, Grün/Gelb- und Rotlaser.
- Für blauen Laser
- Mit Fluoreszenzfarbstoff infundierte Mikrosphären mit Anregung bei 488 nm und Emission im Bereich von 515 – 660 nm.
- Konsistenz bei der Produktion, wodurch ideale Referenzstandards geschaffen werden
- Sicherheit durch zuverlässige und optimale Geräteleistung
- Kompatibilität: mit jedem Gerät verwendbar
- Innen gefärbt statt auf der Oberfläche.
- Geliefert als Suspensionen, die zur praktischen Dispensation in Tropffläschchen verpackt sind. Sie sind in vier Farben (UV, blau, grün/gelb) erhältlich, damit sie zu Ihrem Laser passen.
- Ausgewählt für Emissionsspitzen, die mit denen von Fluoreszenzfarbstoff-markierten Zellen zusammenfallen.
Spezifikation
Enthält 2 Fläschchen Setup-Beads zur Zellsortierung (1,5 ml pro Fläschchen). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
6 μm | |
Durchflusszytometer | |
3 mL | |
Kernspezifikationen |
Fluoreszent | |
488⁄515 | |
Suspension | |
Raumtemperatur | |
Färbemittel |