Learn More
Greiner Bio-One Zellschaber
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
28 cm
40 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Steril
- Optimiertes Abstreiferdesign für maximale Zellernte
- Schwenkwinkel 60°
- Einzeln verpackt
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 1,8 cm |
| Länge (metrisch) Griff | 40 cm |
| Anzahl pro Karton | 100/Karton |
| Produkttyp | Zellschaber |
| Sterilität | Steril |