Learn More
Hellma Zelle für Streulichtmessungen, Typ 40-QS
Hochreine Suprasil™ Quarzglas-Fluoreszenzküvetten mit PTFE-Deckel.
Marke:  Hellma 540-110-80
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10066001
  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreine Suprasil™ Quarzkonstruktion
  • UV/VIS-Bereich
  • Für Assays mit Streulicht
  • PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
3200 μl
PTFE
Basisdicke: 1 mm
1/Pckg.
75 mm
Suprasil-Quarz
8 mm
PTFE-Stopper
200 – 2500 nm
10 mm