Learn More
Cytiva Zellproliferations-Kit, BioTrak™ ELISA-Kit und Komponenten
Bietet einen präzisen, schnellen und einfachen kolorimetrischen Assay zur Quantifizierung von sich stark vermehrenden Zellen, die in einer96 -Well-Mikrotiterplatte kultiviert werden
Marke:  Cytiva RPN201
216.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10218714
  • 239.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet:
  • Das Zellproliferations-Set enthält:
  • Markierungsreagenz, Nuclease, Anti-5 -Bromo-2 '-Desoxyuridin monoklonaler Antikörper, Peroxidase Anti-Maus IgG2a, Peroxidase Anti-Maus IgG2a-Verdünnungslösung, Substrat/Verstärker
  • Das Zellproliferations-Set Biotrak ELISA enthält:
  • BrdU-Kennzeichnungsreagenz; Fixiermittel; Blockierungsreagenz; Peroxidase-gekennzeichnete Anti-BrdU; Antikörper-Verdünnungslösung; Waschpuffer; Substratlösung
  • Die Kennzeichnungsreagenz für die Zellproliferation und Anti-BrdU-Antikörper sind separat erhältlich
Beschreibung
Beschreibung
  • Empfohlene Zellenzahl: 10e6 -10e7 Zellen/ml (Zellproliferations-Set) 10e2 Zellen/Well-10 e5 Zellen/Well (Biotrak ELISA-Set)
  • Benötigte Zeit: 2-3 Stunden nach der Kennzeichnung (Kennzeichnung 1-2 Stunden)
  • Antikörper- und Markierungsreagenz separat für ELISA- und ICC-Systeme erhältlich
  • Geeignet für die In-vivo- und In-vitro-Gewebekennzeichnung, zusätzlich zu kultivierten Zellen (ELISA-Format)
  • Nicht radioaktive Protokolle bieten eine Empfindlichkeit, die mit autoradiographischen Verfahren vergleichbar ist
  • Durch das Zellproliferations-Set wird vermieden, dass DNA chemisch denaturiert werden muss. Die zelluläre Morphologie bleibt erhalten, wodurch mehrere Kennzeichnungsexperimente möglich sind
  • 5-fluoro-2 '-Desoxyuridin wird zur Hemmung der Thymidilat-Synthetase verwendet, wodurch die BrdU-Einbindung verstärkt wird
Bei der Bestellung des Zellproliferations-Sets (RPN20) müssen Sie auch die DAB-REAGENZ VON RPN20 /RPN1174 (RPNK8888) bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml von wässrigem 5-Brom-2'-Desoxyuridin und 5-Fluor-2'-Desoxyuridin
10 ml
2 °C bis 8 °C
Immunzytochemie