Learn More
Lonza™ Nucleofector™ X Kit zur Zelllinienoptimierung
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Effizienz | Höhere Zelldichten können zu einer geringeren Nukleofektionseffizienz führen.8 % Effizienz, 73 % Viabilität |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nucleofector™ Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Plasmid-DNA und/oder siRNA |
| Enthält | Enthält 0,9 ml Nucleofector™ Lösung L und V, 2 x 0,2 ml Supplement, 2 x 20 μg pmaxGFP Vektor, 20 zertifizierte Küvetten, 20 Kunststoffküvetten, bei 4 °C lagern, zur Verwendung mit Nucleofector™ Gerät |
| Anzahl Reaktionen | 20 |
| Produkttyp | Zelllinienoptimierungs-Nucleofector-Kit |
| Menge | Je 1 |