Learn More
Lonza™ Nucleofector™ Kit V für Zelllinien
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
25
Packungsgröße:
25 Reaktionen
Beschreibung
- Im Lieferumfang enthalten:
- Nucleofector Lösung V
- Ergänzungsstoff
- Pmax GFP-Vektor
- Zertifizierte Küvetten
- Kunststoffküvetten
- Zur Verwendung mit Nucleofector-Gerät
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Effizienz | Transfektionseffizienz von bis zu 90 % mit hoher Zellviabilität erzielen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nucleofector™ Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bis zu 99 % Transfektionseffizienz mit siRNA-Duplexen selbst in Suspensionszellen, Expression innerhalb von Stunden – von der Transfektion bis zur Analyse in einem Tag |
| Anzahl Reaktionen | 25 |
| Produkttyp | Nucleofector Kit V für Zelllinien |