Learn More
R&DSystems™ Cell Freezing Medium - II
Cell Freezing Medium-II contains 90% Fetal Bovine Serum and 10% DMSO (dimethyl sulfoxide). This cryopreservation medium is supplied as a ready-to-use solution.
Marke:  R&DSystems™
Artikelnummer. 18412050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
-5 to -20 °C, protected from light
Cell Culture
0.2 μm filtered
50 mL