Learn More
Corning™ Unbehandelte Zellkulturkolben
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10399493 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
210 ml
250 ml
Kulturfläche:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 bis 45 ml
35 bis 52,5 ml
5 bis 7,5 ml
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10399493
Marke: Corning™ 431465
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Chargennummern für einfache Rückverfolgbarkeit bedruckt
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Auf 100-prozentige Integrität geprüft
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
Kappentypen
  • Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
  • Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
  • Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
Kolben mit schrägem Hals haben folgende Merkmale:
  • Kippschutzumrandung
  • Erhabene Graduierungen
  • Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
  • Auflageleiste an der Oberseite
  • Der neugestaltete Hals des 75 cm2- Kolbens verfügt über ein neues Design für ein besseres Ausgießen von Medien, 1.4 Zoll (3.6 cm) Höhe für flacheres Stapeln; der Belüftungsverschluss weist einen konzentrischen Costar-Kreis auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 210 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine optimale Zellanhaftung
Enthält Chargennummern für einfache Rückführbarkeit
Flaschenhalstyp Schräg
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Nicht behandelt
Graduated Ja
Sterilität Steril
Bodenform U-förmig
Verschlusstyp Belüftet
Kulturfläche 150 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch) 30 bis 45 ml