Learn More
Corning™ Unbehandelte Zellkulturkolben
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
210 ml
250 ml
Kulturfläche:
150 cm2
175 cm2
25 cm2
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 bis 45 ml
35 bis 52,5 ml
5 bis 7,5 ml
Packungsgröße:
200 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Auf 100-prozentige Integrität geprüft
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
Kappentypen
- Schraubverschluss im phenolischen Format für Kulturen, die einen Gasaustausch erfordern
- Dichtungssteckverschlüsse für Kulturen, die unter Luftabschluss gedeihen
- Belüftungskappen minimieren die Kontamination von Zellkulturen mit Gasaustausch
- Kippschutzumrandung
- Erhabene Graduierungen
- Mattierter Beschriftungsbereich auf beiden Seiten
- Auflageleiste an der Oberseite
- Der neugestaltete Hals des 75 cm2- Kolbens verfügt über ein neues Design für ein besseres Ausgießen von Medien, 1.4 Zoll (3.6 cm) Höhe für flacheres Stapeln; der Belüftungsverschluss weist einen konzentrischen Costar-Kreis auf
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Polystyrol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für eine optimale Zellanhaftung |
| Enthält | Chargennummern für einfache Rückführbarkeit |
| Flaschenhalstyp | Schräg |
| Anzahl pro Karton | 200/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Form | Rechteckig |
| Mehr anzeigen |