Learn More
MP Biomedicals™ Zell-Kryokonservierungsmedium mit 10 % DMSO
Ausgewogene, proteinfreie, gebrauchsfertige Kryokonservierungslösung mit 10 % USP DMSO (CryoPres™).
Marke: MP Biomedicals™ 092780248
Beschreibung
- Zell-Kryokonservierungsmedium mit 10 % DMSO ist eine ausgewogene, proteinfreie, gebrauchsfertige Kryokonservierungslösung mit 10 % USP DMSO (Cryopres™)
- Es erfordert keine Verdünnung oder weitere Verarbeitung und kann für Zellen verwendet werden, die in einem serumfreien Medium oder mit einem serumhaltigem Medium kultiviert werden
Spezifikation
Lagerung bei 2 bis 8 °°C | |
Steril | |
50 mL |
Flüssig | |
Kryokonservierung |
Sicherheit und Handhabung
- Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Dimethyl Sulfoxide