Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxon-Natriumsalz-Hemiheptahydrat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
General Description
• Ceftriaxone is the sodium salt of ceftriaxone, a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin class that works by inactivating penicillin-binding proteins
Applications
• Penicillin-binding protein inactivation inhibits peptidoglycan cross-linkage and leads to destruction of the cell wall and subsequent lysis
• It exhibits antibiotic activity against gram-negative bacteria
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate |
| Typ | Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate |
| Schmelzpunkt | 236.0°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Wasser | 10% max. |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
| IUPAC-Name | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2-methyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-Carbonsäure;Natrium;heptahydrat |
| Formelmasse | 661.6 |
| Reinheit (%) | ≥94% (HPLC) |
Sicherheit und Handhabung
- Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.