Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ceftriaxon-Natriumsalz-Hemiheptahydrat
Artikelnummer. 15335008
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Ceftriaxon, CAS-Nr. 104376-79-6, bzw. Natriumsalz-Hemiheptahydrat ist das Natriumsalz von Ceftriaxon, einem Beta-Lactam-Antibiotikum der dritten Generation der Cephalosporin-Klasse.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Ceftriaxon ist das Natriumsalz von Ceftriaxon, einem Beta-Lactam-Antibiotikum der Cephalosporin-Klasse, das durch Inaktivierung Penicillin-bindender Proteine wirkt
Anwendungen
• Die Penicillin-bindende Proteininaktivierung hemmt die Peptidoglykan-Vernetzung und führt zur Zerstörung der Zellwand sowie anschließender Lyse
• Es zeigt eine antibiotische Aktivität gegen gramnegative Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104376-79-6
Summenformel C36H46N16Na4O21S6
Molekulargewicht (g/mol) 1323.17
MDL-Nummer MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
InChI-Schlüssel RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
PubChem CID 131843450
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Typ Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Schmelzpunkt 236.0°C
Infrarotspektrum Echt
Wasser 10% max.
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
IUPAC-Name Tetranatrium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-(Methoximino)acetamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl}sulfanyl)-2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-{[(2-methyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylat heptahydrat
Formelmasse 661.6
Reinheit (%) ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.