Learn More
Ceftazidim Pentahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15780909
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78439-06-2
Summenformel C22H22N6O7S2·5H2O
Molekulargewicht (g/mol) 636.65
InChI-Schlüssel NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
PubChem CID 131673973
ChEBI CHEBI:3509
IUPAC-Name 2-[(Z)-[1-(2-Amino-1,3-Thiazol-4-yl)-2-[[(6R,7R)-2-Carboxy-8-Oxo-3-(Pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-en-7-yl]Amino]-2-Oxoethyliden]Amino]Oxy-2-Methylpropanoat;Pentahydrat
SMILES CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ceftazidime pentahydrate
Schmelzpunkt >150.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 5 g
Merck Index 13,1959
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali,slightly soluble in methanol,dmf,insoluble in acetone,ethanol,chloroform,ether,,ethyl acetate,toluene,dioxane
Formelmasse 636.65
Reinheit (%) 98%