Learn More
Cefsulodin-Natriumsalz, MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cefsulodin-Natriumsalz |
CAS | 52152-93-9 |
Summenformel | C22H21N4NaO8S2+ |
Menge | 250 mg |
InChI-Schlüssel | GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O |
SMILES | C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na] |
IUPAC-Name | (6R,7R)-3-[(4-Carbamoylpyridin-1-ium-1)Methyl]-8-Oxo-7-[[(2R)-2-Phenyl-2-Sulfoacetyl]Amino]-5-Thia-1-Azabicyclo[4.2.0]Oct-2-in-2-Carboxylsäure;Natrium |
Molekulargewicht (g/mol) | 556.54 |
PubChem CID | 124203950 |
Formelmasse | 554.5 |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Produktidentifikator
- Cefsulodin Sodium Salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cefsulodin Sodium Salt