Learn More
Cefotaxim-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Cefotaxime sodium salt acts as a beta-lactamase resistant antibiotic. It is used as an effective antibacterial against gram-negative bacteria, with the notable exception of pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumoniae. It is used to treat infections of the bones, joints, skin, respiratory tract and blood stream.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Lichtempfindlich.
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cefotaxime sodium salt |
Typ | Cefotaxime Sodium Salt |
Physikalische Form | Pulver |
Farbe | Weiß bis gelb |
Menge | 5 g |
Beilstein | 5711411 |
Merck Index | 14,1933 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 477.4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cefotaxime sodium salt
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl) -7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acet amid