missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CEACAM5/CD66e Antibody (SPM541) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-44902
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CEACAM5/CD66e Monoclonal antibody specifically detects CEACAM5/CD66e in Human, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CEACAM5/CD66e | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPM541 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.25 - 0.5 μg/mL | |
| Carcinoembryonic antigen, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 5, CD66e antigen, CEACD66e, DKFZp781M2392, Meconium antigen 100 | |
| Human colon carcinoma extract (Uniprot: P06731) | |
| 7 mL | |
| Cancer, Cellular Markers, Immunology | |
| 1048 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur