Learn More
Vileda Professional™ CE MicroIntensive Duo™
Double-sided, single-use mop to speed-up the cleaning process, while also reducing the risk of cross-contamination.
421.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polyester-Mikrofaser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17812476
Unterlagen ansehen
Vileda Professional™
166813
Unsteril
421.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17822476
Unterlagen ansehen
Vileda Professional™
166815
Steril
478.00 €
25 Stück
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Independent lab study, conducted by BMA Labs, resulting in bacteria reduction of 99.99%
  • 4-layer construction - featuring Polyester/Microfiber embossed cleaning side
  • Pre-laundered for single-use
  • Gamma and autoclave compatible
  • Extremely low particle shedding
  • Double-sided cleaning with color -stitched side indicator
  • Corner drainage openings for cleaner rinses
  • Finger loop for touchless on/off of cleaning sides
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Autoklavierbar
Polyester-Mikrofaser