Learn More
Novus Biologicals CD9 Immunobeads for Exosome Isolation (Mouse)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Reaktionen
Packungsgröße:
10 Reaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | CD9 Immunobeads for Exosome Isolation (Mouse) |
| Synonym | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern |
| Zielspezies | Human |
| Menge | 10 Reaktionen |