Learn More
CD63 Rabbit anti-Human, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-25682-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17781399
  • 129.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
CD63 Polyclonal antibody apecifically detetects CD63 antigen in Human Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD63
Polyclonal
CoraLite 594
BC002349
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human
Liquid
Flow Cytometry
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
CD63
CD63 fusion protein Ag19690
20 μL
967
Store at -20°C. Avoid exposure to light.