Learn More
CD52 Monoclonal Antibody (CF1D12), PerCP-eFluor™ 710, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
177.00 € - 393.00 €
Spezifikation
Antigen CD52
Klon CF1D12
Konzentration 5 μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16370844
Unterlagen ansehen
eBioscience
46-0529-41
25 Tests Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16380844
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
46-0529-42
100 Tests
393.00 €
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This CF1D12 monoclonal antibody reacts with human CD52, a cell surface glycoprotein expressed in the immune and reproductive systems. CF1D12 is thought to recognize the carbohydrate region of CD52, not the protein core of the molecule. Tissue-specific mod
CD52, also known as CAMPATH-1 antigen, is a glycoprotein that is expressed on the surface of various immune cells, including T and B lymphocytes, natural killer cells, and monocytes. It is involved in the regulation of immune responses and is being studied as a potential therapeutic target in various diseases, including multiple sclerosis, chronic lymphocytic leukemia, and autoimmune disorders. CD52 is the target of alemtuzumab, a monoclonal antibody that is used to treat these conditions by depleting immune cells that express CD52.
Spezifikation
Spezifikation
CD52
5 μL/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
P31358
CD52
IgG3 κ
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CD52
CF1D12
Flow Cytometry
PerCP-eFluor 710
Mouse
Human
1043
Human CD52