missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD47 Antibody (974214), FITC, Novus Biologicals™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals FAB1866F

Artikelnummer. 18656483

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    618.00 €
    583.80 € / 0.10 Milliliter
    Sparen 34.20 €
    5% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD47
Monoclonal
FITC
PBS
Rat
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
Primary
Mouse
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
974214
Flow Cytometry, CyTOF-ready
antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen
Mouse myeloma cell line, NS0-derived mouse CD47 protein, Gln19-Pro158, Accession # NP_034711
0.1 mL
Immunology, Signal Transduction
961
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt