Learn More
CD45RA Antibody (PTPRC/4367R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
286.00 € - 530.00 €
Spezifikation
| Antigen | CD45RA |
|---|---|
| Klon | PTPRC/4367R |
| Konzentration | 0.2 mg/ml |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18602134
|
Novus Biologicals
NBP3-20377-20ug |
20 μg |
286.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18614364
|
Novus Biologicals
NBP3-20377-100ug |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| CD45RA | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 5788 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| PTPRC/4367R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
| Recombinant fragment (around aa1-600) of human CD45RA protein (extracellular domain) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |