Learn More
Molecular Probes™ CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit for Live Cell Imaging
CD44 Alexa Fluor™ 488-Konjugatkit für Lebendzell-Bildgebung
Marke: Molecular Probes™ A25528
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Molecular Probes™ Human Pluripotent Stammzellen (PSC) Live Imaging Kits bieten Reagenzien für die überlegene Bildgebung lebender humaner PSCs. Dieses CD44 Alexa Fluor™ 488 Konjugat-Kit enthält einen optimal markierten Primärantikörper in Kombination mit einem Bildgebungsmedium mit reduziertem Hintergrund (FluoroBrite™ DMEM) für den spezifischen Nachweis des negativen PSC-Markers CD44. Für die Färbung fester Zellen von PSC-Markern und Keimschichtmarkern empfehlen wir das Immunzytochemie-Kit für 4 Marker pluripotenter Stammzellen und das Immunzytochemie-Kit für 3 Keimschichten.Mit dem CD44 Alexa Fluor™ 488-Konjugat-Kit für Lebendzell-Bildgebung haben Sie folgende Möglichkeiten:
Expressionsnachweis eines negativen PSC-Markers
Dank der hellen, photostabilen Alexa Fluor™ Hochleistungsfarbstoffe kann mithilfe dieses Kits ein zuverlässiger Lebendzellnachweis von CD44 durchgeführt werden. CD44 ist in PSCs nicht vorhanden und wird auf der Oberfläche vieler anderer Zelltypen, einschließlich Human- und Mausfibroblasten, exprimiert. Dieses Antikörperkonjugat zeigt bei Verwendung mit FluoroBrite™ DMEM-Bildgebungsmedium überragende Färbeergebnisse.
Erhalt der Zellgesundheit und Signalmaximierung
Zellfärbung mit FluoroBrite™ DMEM maximiert die Zellgesundheit und das Signal-Rausch-Verhältnis bei der Lebendzell-Fluoreszenzbildgebung.
Zuverlässige Einfärbung von Lebendzellproben
Im Gegensatz zu den meisten anderen konjugierten Antikörpern werden die in diesem Kit enthaltenen Reagenzien mit einem 0,2 μm-Sterilfilter zuverlässig und nachweislich von allen gängigen Kontaminanten befreit.
Kombination mit anderen Markern
Sie erhalten mehr Informationen pro Probe, wenn Sie dieses Kit mit dem TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Konjugatkit zur Lebendzell-Bildgebung oder dem TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Konjugatkit zur Lebendzell-Bildgebung kombinieren.
Inhalt
Das einfach für alle Kulturplatten-, Schalen- und Objektträgerformate skalierbare CD44 Alexa Fluor™ 488 Konjugatkit wird mit ausreichend Reagenzien zur Einfärbung von 50 Proben mit 200 μl Färbevolumen geliefert und umfasst:
Spezifikation
|
|
Alexa Fluor™ 488 | |
Reagenz | |
Alexa Fluor™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.