Learn More
Cd31 Rabbit anti-Mouse, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | Cd31 |
|---|---|
| Konzentration | 267 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16845985
|
Proteintech
28083-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16835985
|
Proteintech
28083-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Cd31 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse Cd31. This antibody recognizes mouse, human antigen. The Cd31 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| Cd31 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse, Human | |
| IgG |
| 267 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 18613 | |
| Primary |