Learn More
CD3 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
218.00 € - 565.00 €
Spezifikation
Antigen | CD3 |
---|---|
Klon | UCHT1 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15850699
|
BD Biosciences
561027 |
25 μg |
218.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15819128
|
BD Biosciences
557943 |
0.1 mg |
565.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Spezifikation
CD3 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
UCHT1 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 700 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.