missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (TNFS7/1026), Alexa Fluor™ 647 , Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-11587AF647

619.65 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 18521286

  • 726.00 € / 0.10 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Monoclonal
Alexa Fluor 647
CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Recombinant human CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 protein (Uniprot: P32970)
0.1 mL
Apoptosis
970
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
TNFS7/1026
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt