missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD262 (TRAIL-R2) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: B-K29, BD Pharmingen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 565498
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD262 (TRAIL-R2) Monoclonal antibody specifically detects CD262 (TRAIL-R2) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation
| CD262 (TRAIL-R2) | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 Tests | |
| Cell Biology | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| B-K29 | |
| Vol. Per test: 5μL | |
| CD262; TNFRSF10B; TRAILR2; TRAIL-R2; DR5; TRICK2; ZTNFR9; KILLER | |
| Human | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Reseach Use Only.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur