Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™-Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10716013
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10716013
Marke: Gibco™ 12681011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
1X CD OptiCHO™ Medium
CD OptiCHO™ Medium wurde speziell für hohe Leistung und Ertrag mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Fed-Batch-Umgebung entwickelt. Die proteinfreie Formulierung ohne tierische Inhaltsstoffe sorgt für Konsistenz und reduziert den Bedarf an Screenings nach Fremdstoffen. CD OptiCHO™ Medium baut auf den Eigenschaften von Gibco™ CD CHO auf, das gleichmäßiges Zellwachstum und Titer gewährleistet und gleichzeitig bis zu 40 % bessere Werte für den Titer und das Zellwachstum im Vergleich zu anderen Produkten erzielt.’ Dank seiner geringen Osmolalität und der fortschrittlichen Zuführoptionen des CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kits kann mit dem CD OptiCHO™ Medium eine 2 bis 5-fache Verbesserung der Fed-Batch-Produktivität gegenüber Batch-Kulturen erzielt werden.
Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
  • Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
  • Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
  • Wenn Ihre CHO-Zelllinie kompliziert ist, d. h. sich nur schwer zum Wachstum anregen oder anpassen lässt
    sollte ein anderes Gibco™ Medium in Betracht gezogen werden
    Wählen Sie das CD FortiCHO™ Medium, wenn:
  • Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™ Zelllinie
  • Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
  • Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
  • Die Zellgesundheit bei der Ernte eine Priorität für die nachfolgende Verarbeitung ist.
    Gründe für die Wahl des CD CHO-Mediums:
  • Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
  • Ihre Zellen ließen sich erfolgreich in CD CHO-Medien kultivieren, und Ihr Prozess nähert sich der Einreichung des Zulassungsantrags (DMF verfügbar)
    . Gründe für die Wahl des CD DG44-Mediums:
  • Bei Verwendung von DG44- oder DXB11 CHO-Zellen (DHFR-) sind Flüssigmedien als
    Trockenmedien-Formeln von
    Gibco™ in einemAGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedienformat erhältlich, das für eine höhere Konsistenz und Produktivität in allen Produktionsstufen von der Entwicklung bis zur kommerziellen Fertigung konzipiert wurde. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
    Entwerfen Sie Ihre eigenen Medien ganz nach Ihren Bedürfnissen
    Ganz gleich, ob es sich um ein Experiment auf Laborebene oder einen großangelegten biopharmazeutischen Herstellungsprozess handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsstufen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.’ Mit Gibco™ cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie CHO
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Konzentration 1 X
    Form Flüssig
    Produkttyp CD OptiCHO Medium
    Serum Level Serumfrei
    Mit Additiven Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
    Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
    Produktlinie Gibco™
    Menge 1 l
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Endotoxin-Gehalt Niedrig
    Format Flasche
    Antibiotika inklusive Keine Antibiotika
    Spezies Hamster
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Culture Type Suspensions-Zellkultur
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
    Correction du contenu d'un produit
    Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
    Nom du produit
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
    Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis