Learn More
Gibco™ CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
100 L
Packungsgröße:
1 Stück
10 Liter
100 Liter
Beschreibung
CD OptiCHO™ Medium wurde speziell für hohe Leistung und Ertrag mit rekombinanten CHO-Zellen in einer chemisch-definierten Fed-Batch-Umgebung entwickelt. Die proteinfreie Formulierung ohne tierische Inhaltsstoffe sorgt für Konsistenz und reduziert den Bedarf an Screenings nach Fremdstoffen. CD OptiCHO™ Medium baut auf den Eigenschaften von Gibco™ CD CHO auf, das gleichmäßiges Zellwachstum und Titer gewährleistet und gleichzeitig bis zu 40 % bessere Werte für den Titer und das Zellwachstum im Vergleich zu anderen Produkten erzielt. Dank seiner geringen Osmolalität und fortschrittlichen CHO CD EfficientFeed™ Flüssiges Nährstoffsupplement-Kit Zuführungsoptionen kann das CD OptiCHO™ Medium, die Fed-Batch-Produktivität um das 2-5-fache im Vergleich zu einer Batch-Kultur steigern.
Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1-, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
Die CHO-Zelllinie ist „kompliziert“, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
Flüssigmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Verwenden Sie das CD OptiCHO™ Medium, wenn
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie das CD FortiCHO™-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD CHO-Medium in folgenden Fällen:
Erwägen Sie CD DG44-Medium in folgenden Fällen:
Flüssigmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ AGT™-Medien sind auch in Flüssigformat erhältlich, das die gleiche Leistung und Formulierung wie das AGT™-Medienformat bietet. Gibco™-Flüssigmedien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre AGT™-Medien Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. mit Mit Gibco&trade cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Form | Pulver (AGT) |
| Produkttyp | CD OptiCHO AGT-Medium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Unsteril |
| Mit Additiven | Hoher Glukosegehalt, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot |
| Produktlinie | AGT, Gibco |
| Menge | 1 l |
| Mehr anzeigen |