Learn More
Gibco™ CD CHO-Medium
Click to view available options
Menge:
0,5 l
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
CD CHO Medium ist ein Protein-freies, Serum-freies, chemisch definiertes Medium, das für das Wachstum von Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) und die Expression rekombinanter Proteine in Suspensionskulturen optimiert wurde. Das CD CHO Medium bietet seit mehr als 10 Jahren nachgewiesene Qualität und enthält keine Proteine oder Peptid-Bestandteile tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs und keine undefinierten Lysate oder Hydrolysate.
Wann das CD CHO Medium verwendet wird
Wann das CD CHO Medium verwendet wird
- Wenn für das Wachstum Ihrer GS CHO-Zellen ein CD CHO-Medium empfohlen wird
- Wenn Ihre Zellen in der Vergangenheit erfolgreich in einem CD CHO-Medium kultiviert wurden und der Prozess sich dem Zulassungsantrag (DMF verfügbar) nähert
Wann Sie ein anderes Gibco™ Medium erwägen sollten
Erwägen Sie in folgenden Fällen das CD FortiCHO™ Medium: - Bei der von Ihnen verwendeten Zelllinie handelt es sich um eine transfizierte CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinie.
- Maximale Batch-Kultur-Zelldichten und Protein-Titer sind erforderlich.
- Sie haben bei Ihrer Maßnahme zur Maximierung von Titern Zeit, Zellen in ein neues Medium zu übertragen.
- Die Zellviabilität bei der Ernte ist eine Priorität für die nachgeschaltete Verarbeitung.
Erwägen Sie in folgenden Fällen das CD OptiCHO™ Medium: - Sie verwenden eine transfizierte CHO-Zelllinie anstatt von CHO K1, GS CHO- oder CHO-S™-Zelllinien
- Die Optimierung der Ernährungsstrategien ist Teil Ihrer Prüfung der Basismedienauswahl bei der Maximierung der Produktivität
- Die CHO-Zelllinie ist “kompliziert”, d. h. es ist schwierig, sie wachsen zu lassen oder anzupassen
Erwägen Sie in folgenden Fällen ein CD DG44 Medium: - Sie verwenden DG44 oder DXB11 CHO-Mutterzellen (dhfr-)
Trockenmedien-Zusammensetzungen
Gibco™ flüssige Medien sind im AGT™ (Advanced Granulation Technology) Trockenmedien-Format erhältlich, das entwickelt wurde, um mehr Konsistenz und Produktivität in allen Stadien der Produktion von der Entwicklung bis zur kommerziellen Herstellung zu ermöglichen. AGT™ Medien werden ohne Bestandteile tierischen Ursprungs hergestellt, und zwar mit den gleichen vollständigen, Serum-freien, Protein-freien, chemisch definierten Formulierungen und der gleichen Leistung wie Ihre flüssigen Gegenstücke.
Gestalten Sie Ihr eigenes Medium nach Ihren Erfordernissen
Ob es sich um ein einmaliges Experiment oder um biologische Produktion in großem Maßstab handelt – wir bieten spezielle Formate, Verpackungen und Qualitätsniveaus entsprechend Ihren Erfordernissen an. Mit Gibco™ cGMP individuellen Medienservices können Sie von der Herstellungsleistung und jahrelangen Facherfahrung unserer F&E und unserer Spezialisten für Anwendungen in der biologischen Produktion profitieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | CHO |
| Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | CD CHO-Medium |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | Sodium Pyruvate, Natriumhydrogencarbonat |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Thymidin, Kein Hypoxanthin |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 0,5 l |
| Mehr anzeigen |