Learn More
HUBER CC-510, Kälte-Wärme Bad- und Umwälzthermostat
Artikelnummer. 15266497
Click to view available options
Höhe (metrisch):
1136 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15266497
Marke: HUBER 2020.0010.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kälte-Badumwälzthermostate eignen sich zur Temperierung von extern angeschlossenen Anwendungen und zur Temperierung von Objekten direkt im Thermostatenbad. Typische Anwendungen sind externe, geschlossene Verbraucher: Photometer, Refraktometer, Viskosimeter, doppelwandige Reaktionsgefäße, Autoklaven.
  • Kältethermostat
  • Temperaturbereich: -50°bis 200 °C
  • Kühlkapazität (20 °C): 2,1 kW
  • Kühlkapazität (0 °C): 2,1 kW
  • Kühlkapazität (-40 °C): 0,4 kW
  • Heizleistung: 3 kW
  • Druckpumpe, max.: 25 l/min / 0,7 bar
  • Ansaugpumpe, max.: 18,5 l/min/0,4 bar
  • Pumpenverbindung: M16 x 1 Stecker
  • Stromversorgung: 400 V 3∼N, 50 Hz
Spezifikation
Kühlleistung 100°C bei 2,1 kW, 20°C bei 2,1 kW, 0°C bei 2,1°CkW, bis 20°C bei 1 kW, -40°C (bei 0,4 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -50 °C bis +200 °C
Display TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 3 kW
Modell CC-510
Pumpenkapazität 25 l/min ; 0.7 bar Druck, 18,5 l/min ; 0.4 bar Absaugung
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 605 mm
Höhe (metrisch) 1136 mm
Gewicht (metrisch) 96 kg
Spannung 400 V
Frequenz 3∼N 50 Hz