Learn More
Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container for 3500 Dx/3500xL Dx Genetic Analyzers
Der CBC befindet sich in einem einsatzbereiten Einwegbehälter mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Marke: Applied Biosystems™ 4408258
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den Genanalysatoren der Serie 3500 Dx zu unterstützen.Bestellinformation
4 Packung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
DNA, RNA | |
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
4 each |
Jedes Paket enthält 4 Pufferbehälter. Bei 2 – 8 °C lagern. |
|
Kathodenpufferbehälter | |
Nasseis |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur