Learn More
Fisherbrand™ Catalyst Norprene Lebensmitteltaugliche Schlaucheinheit mit Stopfen
Vorkonfigurierte, gebrauchsfertige Verbindungen und Baugruppen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Erhältlich in platingehärtetem Silikon, TPEs und PVC
- Stellt sicher, dass sich die optimale Schlauchmenge im Pumpenkopf befindet
Spezifikation
Schlaucheinheit mit Stopfen | |
8 mm | |
2,4 mm |