Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10197170
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197170
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 10197170
Marke: Thermo Scientific Acros 404165000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8001-79-4
Summenformel C57H104O9
Molekulargewicht (g/mol) 933.45
MDL-Nummer MFCD00130879
InChI-Schlüssel ZEMPKEQAKRGZGQ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 1,3-bis[(12-hydroxyoctadec-9-enoyl)oxy]propan-2-yl-12-hydroxyoctadec-9-enoat
SMILES CCCCCCC(O)CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCC(O)CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Castor oil
Schmelzpunkt -10°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9570g/mL
Siedepunkt 229°C
Flammpunkt 229°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.481
Menge 500 g
Verseifungszahl 176 to 182g KOH/g
Merck Index 14,1898
Relative Dichte 0.957
Spezifische Drehung + 3.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,,carbondisulfide,ether and glacial acetic acid
Viskosität 0,6-0,8 Pas (25°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2023 Catalog Number404165000,404160025
ChargennummerA0395843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0412333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0408712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0417966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2022 Catalog Number
Name des Produkts
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals >