Learn More
Cytiva TE 22 Mini Tank Transfer Unit: Foam Sponges
These Cassette Foam Sponges are accessory items for transfer tanks.
Marke: Cytiva TE25F-1/8
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schaumschwämme für Kassetten
Spezifikation
Mini Tank-Transfereinheit TE 22 | |
Schaumstoff | |
0,11 in. |
Schaumschwamm für Kassette | |
4 Pk. | |
3 mm |