Learn More
Caspase-3 Antibody - (active/cleaved), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 48 publications
226.00 € - 456.00 €
Spezifikation
Antigen Caspase-3
Verdünnung Western Blot 1:1000-1:2000, Flow Cytometry reported in scientific literature (PMID 28287161), Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence reported in scientific literature (PMID 29963272), Immunoprecipitation 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 29864441), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 27912032), Flow (Intracellular) reported in scientific literature (PMID 24804954)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18745403
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-56113SS
0.025 mL
226.00 €
25 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18749613
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-56113
0.05 mL
456.00 €
0.05 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Caspase-3 Polyclonal specifically detects Caspase-3 in Human, Mouse, Rat, Gerbil samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Flow (Intracellular).
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caspase-3 Antibody - (active/cleaved), Novus Biologicals™