Learn More
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18709957
|
Tocris Bioscience™
5050/10 |
10 mg |
300.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cdc42 GTPase inhibitor (IC50 = 2 μM). Reduces active levels of Cdc42 in aged hematopoietic stem cells (HSCs) to that in young HSCs. Reverses the aging-related and polarity phenotype of aged HSCs to that of young HSCs in vivo. Increases histone H4K16 acetylation in aged HSCs.Spezifikation
>98% | |
CASIN | |
306.4 |
Nur für Forschungszwecke