Learn More
Casein Kinase 1 epsilon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11230-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16878163
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Casein kinases are a group of ubiquitous Ser/Thr kinases that phosphorylate key regulatory proteins involved in the control of cell differentiation, proliferation, chromosome segregation, circadian rhythms, and metabolic pathways. CK1 family members share a highly conserved kinase domain but differ in their variable N-and C-terminal domains. Mammals have seven family members: alpha, beta, gamma1, gamma2, gamma3, delta and epsilon. They all share at least 50% amino acid identity within the protein kinase catalytic domain. CK1 isoforms exclusively use ATP as phosphate donor and are generally co-factor independent. Casein kinase I epsilon is a Wnt-regulated kinase, and regulated phosphorylation of Dvl allows fine tuning of the Wnt-b-catenin signaling pathway. CKIe positively regulates Akt possibly by inhibiting PP2A. CKIe play an important role in neurodegenerative diseases.
Spécification
Spécification
Casein Kinase 1 epsilon
Polyclonal
Unconjugated
CSNK1E
Casein Kinase 1 epsilon, casein kinase 1, epsilon, CKI epsilon, CKIe, CSNK1E, HCKIE
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1454, 27373, 58822
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49674, Q9JMK2
CSNK1E
Casein Kinase 1 epsilon Fusion Protein Ag1742
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Casein Kinase 1 epsilon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis