Learn More
Emma Safety Footwear CAS Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Mikrofaserkonstruktion
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Weiß |
| Bauweise/Design | CAS |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 44 |
| Zehenmaterial | Stahl |