Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Solex™ Kassettenhalter V- 3
Bestellen Sie diesen Halter, wenn Sie die Thermo Scientific™ Dionex™ Solex™ HRP Kartusche für die Online SPE Vorkonzentration von Wasserproben vor der HPLC verwenden.
Brand: Thermo Scientific™ 074403
This item is not returnable.
View return policy
Description
Erforderlich bei Verwendung des Kartuschenformats der Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ HRP Säulen. Der Dionex SolEx Kartuschenhalter V-3 wurde entwickelt, um den erforderlichen Austausch von Kartuschen zu erleichtern. Dionex SolEx HRP-Säulen und -Kartuschen ermöglichen eine schnelle, einfache Probenvorkonzentration von Kontaminanten aus Wasserproben durch Festphasenextraktion vor der HPLC-Analyse. Sie werden online im Ventil platziert, um die gewünschten Analyten automatisch zu konzentrieren.
Dionex AutoTrace 280 SPE ist eine leistungsfähige Arbeitsstation für die automatisierte Festphasenextraktion (SPE) mit hohem Durchsatz. Sie automatisiert die Konditionierung der Patronen oder Scheiben, Probenbeschickung, Spül- und Eluierschritte für grossvolumige Extraktionen in wässrigen Lösungen (20mL bis 20L). Bis zu sechs Proben werden automatisch parallel aufbereitet (1, 3, und 6mL Patronen oder 47mm Scheiben), bis zu fünf Reagenzien sind einsetzbar. Zur wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Abfallentsorgung werden wässrige- und Lösungsmittelabfälle in separaten Kanälen abgetrennt.Dionex SolEx Säulen für die on-line Probenvorbereitung:
Dionex SolEx on-line Patronen für die Festphasenextraktion (SPE) und RSLC Säulen unterstützen die schnelle und einfache on-line Vorabscheidung von Kontaminaten aus Wasserproben vor der HPLC Analyse.
Dionex OnGuard Patronen für die off-line Probenvorbereitung:
Dionex OnGuard II Patronen entfernen Matrixinterferenzen wie Phenole, Metalle, Kationen, Anionen oder hydrophobe Substanzen, die bei IC und HPLC Applikationen auftreten. Sie können einzeln oder in Serie eingesetzt werden. Durch die Eliminierung der Matrixprobleme wird die Lebensdauer der analytischen Säulen verlängert.
Dionex InGuard Patronen für die automatische in-line Probenvorbereitung:
Dionex InGuard Patronen dienen der automatischen Probenvorbehandlung, um Matrixinterferenzen in IC oder LC Systemen auszuschalten. Dionex InGuard wird in-line zwischen dem Autosampler und dem IC Injektionsventil installiert und erleichtert die schnelle, automatische Probenvorbehandlung.
Beschreibung: Patronenhalter V-3
Specifications
V-3 Halterung | |
Online SPE Anreicherungssäule | |
SolEx | |
V-3 Kartuschenordner |