Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carmin, rein, zertifiziert (Carminsäure-Aluminiumlack)
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Carmine |
Merck Index | 15, 2442 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alkali, insoluble in diluted acids |
Infrarotspektrum | Echt |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
UV-Spektrometrie | Complies |
Farbe | Rot |
Menge | 100 g |
Physikalische Form | Pulver |