Learn More
Zeiss™ INCORPORATED LIGHT SUPPORT 5LT
Artikelnummer. 11894734
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Stemi-Halterungen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11894734
Marke: Zeiss™ 4170859002000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Zeiss Mikroskopen entwickelt
Kompatible Mikroskope
  • Stemi 2000
  • Stemi 2000 C
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi 305
  • Stemi 305-Demo
  • Stemi 305-Trino
  • STEMI SV 11
  • Stemi SV 11 Apo
  • STEMI SV 6
  • Stereo Discoverer.V 12
  • Stereo Discoverer.V 8
Spezifikation
Typ Lichtführungshalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Stemi-Halterungen
Enthält Lichtführungshalter