Learn More
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Beschreibung
Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.
- Blasenfreies Immersionsöl
- Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Immersol 518 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8036-1 |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 mL |
| Brechungsindex | 1,518 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Immersol 518 N
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene