Learn More
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Unit Size:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Description
Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.
- Immersol 518F
- Blasenfreies Immersionsöl
- Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss
Specifications
Specifications
| Typ | Immersol 518 F |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8036-1/2 |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 100 mL |
| Brechungsindex | 1,518 |