Learn More
Carl Zeiss™ Carl Zeiss™ Immersol™ Immersionsöl
Product Code. 10389092
Click to view available options
Typ:
Immersol 518 F
Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität:
ISO 8036-1
ISO 8036-1/2
Menge:
20 mL
100 mL
250 ml
500 mL
Verpackungsart:
Flasche
Öler
Unit Size:
1 Stück
100 Milliliter
20 Milliliter
250 Milliliter
500 ML
Product Code. 10389092
Brand: Carl Zeiss™ 0000001111809
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1.518. Es ist fluoreszenz- und halogenfrei und gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.
Erhöht die Auflösungsleistung von Mikroskopen. Zeiss Immersol™ ist ein transparentes Öl mit einem Brechungsindex von 1,518. Es enthält weder Fluoreszenz noch Halogen und ist gemäß ISO 8036-1/2 zertifiziert.
  • Blasenfreies Immersionsöl
  • Geeignet für Ölimmersionsobjektive von Carl Zeiss
Specifications
Typ Immersol 518 N
Zertifizierung/Konformität ISO 8036-1
Verpackungsart Flasche
Menge 500 mL
Brechungsindex 1,518
compliance-icons
Product Identifier
  • Immersol 518 N
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Adipic acid-di(8-methyl-tricyclo(5.2. 1.0.2.6.) decane) ester , Bis (isopropyl)naphthalene