missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ 380059.1660 Halogen Glühlampe, 12V / 100W
Hervorragende Beleuchtung für Halogenlampen im Labor.
Marke: Carl Zeiss™ 380059-1660-000
Dettagli aggiuntivi : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Descrizione
- 12 Volt, 100 Watt
- Für den Einsatz in Halogenlampen
Specifica
Mikroskoplampe | |
Rechteckig | |
100 w |
Standard-WL Universal, Photomikroskop III, IM 35, ICM 405, Axiom bei UEM, ACM-Stativ U im Lampengehäuse 100/250, Axioplan (1986) Lampengehäuse 100 Nr. 467259-9901/447215 | |
12 V |