Learn More
Heathrow Scientific™ Kartonbehälter zur Aufbewahrung von 15 und 50 ml-Röhrchen (ohne Trennwand), weiß
Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Kostengünstige Kartons sind Einwegartikel
- Schreibfläche für Beschreibungen oder Selbstnummerierungssysteme
- Trennfächer in zwei Größen erhältlich
- Trennfächer sind separat zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kartonbehälter zur Aufbewahrung von Röhrchen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Square |
| Typ | Cryo/Freezer Box |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Länge (metrisch) | 14,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 5,7 in. |
| Mehr anzeigen |