Learn More
Fisherbrand™ Objektträgermappe aus Pappe
In diesen beständigen Mappen aus Pappe lassen sich 20 oder 30 Standard-Mikroskopobjektträger aufbewahren und transportieren. Fisherbrand™ Objektträgermappen aus Pappe sind mit eingearbeiteten Schlitzen zum Schutz der Proben und mit Daumenausschnitten für einfachen Zugriff versehen. Die Einwegmappen eignen sich optimal zur kurzfristigen Aufbewahrung oder zum Transport von Objektträgern.
Marke: Fisherbrand™ HS9914
3.63 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie bis zu 20 Standard-Mikroskopobjektträger in stabilen Mappen aus Pappe. Fisherbrand™ Objektträgertabletts aus Pappe verfügen über eingelassene Schlitze zum Schutz von Proben und Daumenausschnitte und für einfachen Zugriff auf Objektträger. Einwegtabletts eignen sich ideal für die kurzfristige Lagerung oder den Transport von Objektträgern.
- Fasst standardmäßige Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm und 1 x 3 in.)
- Horizontale Abteile sind zurückversetzt, um die Proben bei geschlossener Abdeckung zu schützen
- Mit Daumenaussparung für ein einfacheres Entfernen des Objektträgers
- Mappenabdeckung mit einem numerischen Objektträgeridentifikationsbogen
- Einwegmappen sind in 2 Größen und verschiedenen Farben lieferbar
Spezifikation
20 | |
20 | |
208 x 341 x 9 mm | |
Standard-Mikroskopobjektträger (25 x 75 mm) | |
Ja |
Grün | |
20 Objektträger | |
Zur Lagerung oder zum Transport | |
Pappe |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen